22781
Fritted Purge Sampler
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
Doporučené produkty
material
glass
Quality Level
agency
suitable for EPA 601
manufacturer/tradename
Tekmar® 14-2337-024
size
5 mL
application(s)
industrial hygiene
compatibility
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Související kategorie
Features and Benefits
Legal Information
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Je nám líto, ale pro tento produkt momentálně nemáme COA k dispozici online.
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.