Přeskočit na
364525
Oleic acid
technical grade, 90%
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 100,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
282.46
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-007-1
Beilstein/REAXYS Number:
1726542
MDL number:
Assay:
90%
Form:
liquid, semisolid, waxy solid
Grade:
technical grade
2 100,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
plant
Quality Segment
grade
technical grade
vapor pressure
1 mmHg ( 176 °C)
assay
90%
form
liquid, semisolid, waxy solid
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble, diethyl ether: soluble, water: insoluble
density
0.887 g/mL at 25 °C, 0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
microbiology
functional group
oleic acid
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Gene Information
Application
Oleic acid has been used as a test reagent for studying its impact on the secretion of apoB from HepG2 cells. It has also been used to study the necrophoric response of the southern harvester ant, Pogonomyrmex badius to oleic acid.
Biochem/physiol Actions
Oleic acid is a colourless, odourless fatty acid that blocks the glucose production and food intake when administered intracerebroventricularly.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR158627728749079
Oleic Acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1586
Oleic Acid
description
technical grade, 90%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
description
99 atom % 13C, 99% (CP)
grade
technical grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
assay
90%
assay
-
assay
65.0-88.0% (GC)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
semisolid, liquid, waxy solid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
benzene: soluble, diethyl ether: soluble, water: insoluble, alcohol: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oleic acid
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_f
372.2 °F - closed cup
flash_point_c
189 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. If we dilute the stock concentration in PBS, should we continue to store it in 4oC or move it to -20oC? When leaving aliquots of 10 mM stock diluted in 3 mM BSA in PBS, the aliquots precipitated at 4oC, because there's a lower concentration of DMSO.
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no stability or storage information available for reconstituted this product.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. For technical grade, 90% oleic acid, what is the meaning of 90%? What is the remaining 10% made out of?
    1 answer
    1. The minimum purity for Oleic acid content is 90% for this product. The potential impurities in the remaining 10% are not identified. However, other fatty acids such as stearic or linoleic are likely present.
      Helpful?
  5. what is the shelf life of oleic acid (technical grade)?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Stirling, Scotland
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Product ordered
    The quality of the product was good, and the delivery was as scheduled. Really good service which makes my business run more smoothly. In the modern world supply problems are a huge constraint o it was refreshing to get fast and efficient service
    Helpful?