21123
GC Stationary Phase
phase Triton X-100, bottle of 50 g
About This Item
Doporučené produkty
description
non-ionic
Quality Level
form
liquid
packaging
bottle of 50 g
parameter
temp. range at 0-200 °C
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix active group
Triton X-100 phase
solubility
acetone: soluble
column type
packed GC
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)