Merck
28221-U
DSD-DNPH Diffusive Sampling Device
pkg of 10 ea
Synonyma:
Passive DNPH sampler
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
OSHA 1007
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling aldehydes
Application
DSD-DNPH Diffusive sampling device may be used as a passive air sampler for the analysis of volatile organic compounds in air samples for investigating the factors affecting sick building syndrome (SBS) in residential dwellings.
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)