Merck
20033
ORBO 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonyma:
ORBO Activated Silica Gel Tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
W,W,W separators, silica gel
agency
NIOSH 2012
product line
ORBO
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 554
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
H2SO4 coated silica gel
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 554 H2SO4 on Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)