X2502
Xanthine sodium salt
≥99%
Synonyma:
2,6-Dihydroxypurine
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
impurities
≤4% total solvent
solubility
dilute NaOH: soluble, clear to slightly hazy
SMILES string
[Na].O=C1NC(=O)c2[nH]cnc2N1
InChI
1S/C5H4N4O2.Na.H/c10-4-2-3(7-1-6-2)8-5(11)9-4;;/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11);;
InChI key
JAZQMXVZANZJSO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Uric acid present in animal sera impacts serum-supplemented classical cell culture systems, influencing cell culture performance.