SL2
Sigmacote®
siliconizing reagent for glass and other surfaces
Synonyma:
chlorinated organopolysiloxane in heptane, siliconizing reagent for glass
About This Item
Doporučené produkty
biological source
synthetic
Quality Level
color
colorless
density
0.68 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Související obsah
Seznamte se s klinickým studiem krve, krvetvorných orgánů a krevních chorob, včetně léčby, prevence a barviv používaných při hematologickém vyšetření.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.