Hlavní dokumenty
GE17-1332-01
Repel-silane ES
Cytiva 17-1332-01, pack of 500 mL
Synonyma:
Silane Treatment
About This Item
UNSPSC Code:
41105323
NACRES:
NA.25
form
liquid
feature
wetted part: no
packaging
pack of 500 mL
manufacturer/tradename
Cytiva 17-1332-01
storage condition
dry at room temperature
protect from light
color
Colorless
solubility
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
General description
PlusOne Repel-Silane ES. Repel-Silane ES is a 2% solution of dimethyldichlorosilane dissolved in octamethylcyclooctasilane, a low toxicity, environmentally safe solvent.
Application
It is used to inhibit sticking of polyacrylamide gels, agarose gels, and nucleic acids to glass surfaces.
Storage and Stability
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)