Merck
ET0200
E-TOXATE Kit
sufficient for 20 assays
Synonyma:
Endotoxin detection kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate Kit prepared from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is suitable for the detection and quantification of endotoxins for research purposes.
Application
E-Toxate Kit has been used to determine the endotoxins:
  • from Tabebuia chrysantha and Tabebuia rosea plant methanolic extracts
  • from human pentameric C-reactive protein (pCRP)
  • in the Diptheria toxin preparations
The E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis.
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE Kit
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list & Stanovení ceny
  • E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 1 mL/vial
    Bezpečností list
  • E-Toxate Water, endotoxin, free 30 mL
    Bezpečností list
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)