ET0300
E-TOXATE™ Kit
sufficient for 100 assays
Synonyma:
Endotoxin detection kit
Vybrat velikost
29 900,00 Kč
Vybrat velikost
About This Item
29 900,00 Kč
Doporučené produkty
usage
sufficient for 100 assays
storage temp.
−20°C
Application
Legal Information
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
comparable product
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)