Merck
R0158
RepSox
≥98% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor
Synonyma:
E-616452; 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H13N5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
287.32
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
RepSox, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2n[nH]cc2-c3ccc4ncccc4n3
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
InChI key
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Application
RepSox has been used as an inhibitor of autophosphorylation of the transforming growth factor β type I receptor kinase (ALK5). It has also been used as a basal media component for culturing human Pluripotent stem cells.
Biochem/physiol Actions
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling.
RepSox Inhibits TGF-beta receptor signaling. Retroviral transduction of Sox2, Oct4, and Klf4 genes results in direct reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells (iPSCs).
RepSox inhibits osteoclast differentiation, resorption in bone tissues and ovariectomy (OVX)‐induced osteoporosis (OP) through repression of the SMAD family member 3 (Smad3) and c-Jun N-terminal kinase (JNK) pathway/ activator protein 1 (AP-1) pathways.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RepSox
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)