A8843
AM580
≥98% (HPLC)
Synonyma:
4-[(5,6,7,8-Tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)carboxamido]benzoic acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)CCC(C)(C)c2cc(ccc12)C(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO3/c1-21(2)11-12-22(3,4)18-13-15(7-10-17(18)21)19(24)23-16-8-5-14(6-9-16)20(25)26/h5-10,13H,11-12H2,1-4H3,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
SZWKGOZKRMMLAJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... RARA(5914) , RARB(5915)
Související kategorie
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)