I2411
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyma:
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
About This Item
Doporučené produkty
recombinant
expressed in Sf9 cells
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
47.6 kDa
concentration
≥0.30 mg/mL protein (Bradford)
NCBI accession no.
relevant disease(s)
cancer (lung)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
We describe here a rapid and sensitive method to separate and measure D-2-OHG and L-2-OHG enantiomers using high-resolution mass spectrometry (HRMS) detection.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.