Přeskočit na
N0632
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt
Synonyma:
β-DPN, β-NAD, Coenzyme 1, Cozymase, DPN, Diphosphopyridine nucleotide, NAD, Nadide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 910,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 300,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H26N7NaO14P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
685.41
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
Solubility:
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
1 910,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (enzymatic), ≥95% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
InChI
1S/C21H28N7O14P2.Na.H/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;
InChI key
GSZRXOXBGUIRAU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Electron acceptor
Other Notes
This is the common form of NAD.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
N8535N8285N7132
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (spectrophotometric assay), ≥95% (enzymatic)
assay
-
assay
-
assay
≥95%
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble-50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Gene Information
human ... ESR1(2099), ESR2(2100)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review