Přejít k obsahu
58790
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic
≥98.0% (NT)
Synonyma:
(1R,2S)-1-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid monopotassium salt, Ds-(+)-threo-Isocitric acid monopotassium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7KO7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.21
MDL number:
UNSPSC Code:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
3767339
Assay:
≥98.0% (NT)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
optical activity
[α]20/D +20.5±1°, c = 2% in H2O
mp
~185 °C (dec.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@H](CC(O)=O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.K/c7-3(8)1-2(5(10)11)4(9)6(12)13;/h2,4,9H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,4+;/m0./s1
InChI key
IVLPTBJBFVJENN-LEJBHHMKSA-M
Application
(+)-Potassium Ds-threo-isocitrate monobasic may be used in the assessment of isocitrate dehydrogenase 2 (Idh2) activity by Kornberg method.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Substrate for the characterization of isocitrate dehydrogenase
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)