Doporučené produkty
form
solution
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Pouze součásti soupravy
- Crystal Violet Solution (HT90-1) 8 fl oz
- Decolorizer Solution (HT90-3) 8 fl oz
- Gram′s Iodine Solution (HT90-2) 8 fl oz
- Safranin O Solution (HT90-4) 8 fl oz
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Přehled vědy a praxe bakteriologie v klinické diagnostice. Více informací o použití standardních a speciálních barvení pro mikroskopickou analýzu.