Doporučené produkty
form
solution
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zákazníci si také prohlíželi
Související obsah
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Přehled vědy a praxe bakteriologie v klinické diagnostice. Více informací o použití standardních a speciálních barvení pro mikroskopickou analýzu.