C9249
CryoSOfree™ DMSO-free Cryopreservation Medium
Synonyma:
cell freezing medium
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cryopreservation: suitable
greener alternative category
, Aligned
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Features and Benefits
- Preserves pluripotency of stem cells
- Low cytotoxicity
- Chemically defined, serum free, protein free
- Ready to use
The following cell lines have been recovered at ≥90% following cryopreservation with CryoSOfree:
L929, KB, MC3T3, B16F1, Colon26, CaCO2, HT1080, MG63
Preparation Note
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
Související obsah
Zavedení nové buněčné terapie vyžaduje optimální výkon v předcházejícím a navazujícím zpracování, vývoji, testování a výrobě. Pro úspěch jsou rozhodující prvotřídní produkty a partneři, kteří urychlují vývoj účinných, bezpečných a cenově dostupných terapií.
Introducing a new cell therapy demands optimal performance in upstream and downstream processing, process development, testing, and manufacturing. World-class products and partners are critical to success, speeding advancement of therapeutics that are effective, safe, and affordable.