C3915
Colchicine
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95% (HPLC)
Synonyma:
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamide
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Gene Information
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , TUBA1A(7846) , TUBA1B(10376) , TUBA1C(84790) , TUBA3C(7278) , TUBA3E(112714) , TUBA4A(7277) , TUBB(203068) , TUBB1(81027) , TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733) , TUBB3(10381) , TUBB4A(10382) , TUBB4B(10383) , TUBB6(84617) , TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
General description
Application
- as an inhibitor of tubulin polymerization in bone-marrow-derived macrophages
- for the inhibition of in vitro neurite outgrowth in human neuronal cells
- as microtubule destabilizer to induce peripheral neuropathy in induced pluripotent stem cell derived neurons (iPSC-Neurons)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.