Hlavní dokumenty
681970
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
97%
Synonyma:
2-Carboxy-5-hydroxy-4-pyrone, Comenic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
156.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
284-294 °C
functional group
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
InChI key
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for an intramolecular olefin-α-pyrone cycloaddition providing the colchicine ring skeleton.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)