B2017
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester
≥98% (TLC), powder
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Boc-Ala-Pro-Nva p-chlorothiobenzyl ester,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
chloroform: 10 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)SCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C25H36ClN3O5S/c1-6-8-19(23(32)35-15-17-10-12-18(26)13-11-17)28-21(30)20-9-7-14-29(20)22(31)16(2)27-24(33)34-25(3,4)5/h10-13,16,19-20H,6-9,14-15H2,1-5H3,(H,27,33)(H,28,30)
InChI key
ILVSMEXNXGFDPM-UHFFFAOYSA-N
Substrates
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.