93422
Triton™ X-114
Synonyma:
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylene glycol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
About This Item
Doporučené produkty
description
non-ionic
Quality Level
form
liquid
mol wt
average mol wt 537
impurities
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤1% water
ign. residue
≤0.2%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.495
CMC
0.2 mM (20-25°C)
transition temp
pour point ~−9 °C
cloud point 23 °C
density
1.052 g/mL at 20 °C
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In phase separation of integral membrane proteins
- In the purification of bacterial inclusion bodies
- To study the clouding phenomenon in promethazine hydrochloride, an amphiphilic phenothiazine drug
- To partition conditioned media into insoluble and soluble phases before Western blotting
- For solubilization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase from bovine brain
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?