Přeskočit na
X100PC
Triton X-100
peroxide- and carbonyl-free
Synonyma:
t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 510,00 Kč
3 382,50 Kč
10 x 5 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
25 800,00 Kč
19 350,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
3 382,50 Kč
Ceníková cena4 510,00 KčUložit 25 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
packaging
ampule of 5, 5x5, 10x5 mL
aggregation number
100-155
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
transition temp
cloud point 65 °C, pour point ~7 °C
solubility
water: soluble
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-100 is a common non-ionic surfactant and emulsifier which is often used in biochemical applications to solubilize proteins. It is considered a comparatively mild detergent, non-denaturing, and is reported in numerous references as a routinely added reagent. It is utilized for lysing cells to extract protein and cellular organelles. It can also permeabilize the living cell membrane for transfection.
Application
0·3% Triton X-100 in TBS has been used for permeabilization of retinas before immunostaining. 0.5% Triton X-100 has been used for astrocyte cell lysis.
Biochem/physiol Actions
Widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions.
Packaging
Packaged in ampules under Argon.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T92841.0864393422
Triton™ X-100 EMPROVE® EXPERT Ph Eur
SAFC
1.08643
Triton X-100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
100-155
aggregation number
-
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
average mol wt 537
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-100
signalword
Danger
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?