88821
Atto Rho6G
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
Quality Level
assay
90.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm
535 nm
fluorescence
λex 535 nm; λem 560 nm
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 532-538 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
After coupling to a substrate Atto Rho6G carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic
find more information here
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Sortimentní položky
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Měření doby života fluorescence je výhodnější než měření na základě intenzity. Aplikace zahrnují testy doby života fluorescence, snímání a FLI.