06699
Atto 532
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
About This Item
Doporučené produkty
product line
BioReagent
Quality Level
assay
≥90% (HPCE)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
fluorescence
λex 533 nm; λem 560 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Application
Atto 532 has been conjugated with the secondary antibodies for STED (stimulated emission depletion) microscopy and immunofluorescence studies.
Legal Information
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
Měření doby života fluorescence je výhodnější než měření na základě intenzity. Aplikace zahrnují testy doby života fluorescence, snímání a FLI.