Přeskočit na
252433
Rhodamine 6G
Dye content 99 %
Synonyma:
Basic Red 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 790,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 830,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C28H31N2O3Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
479.01
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
213-584-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900071
Colour Index Number:
45160
1 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
composition
Dye content, 99%
technique(s)
titration: suitable
λmax
524 nm
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
General description
Rhodamine 6G (R6G) is an organic laser dye and can be used to study the probes as it has a high quantum yield for fluorescence. It can be used as a fluorescence tracker which helps in defining the spectroscopic characteristics for achieving a high conversion efficiency and precision of measurements. The absorption of R6G in different solvents can range between 400-700 nm.
Application
R6G can be used as a cationic dye to determine the photocatalytic ability of TiO2 reinforced graphene oxide composites that can be potentially used in self-cleaning applications. It can be used to calculate the quantum yield of glutathione-capped copper nanoclusters (CuNCs) for fluorescent thermo-responsive nanomaterials and gold nanoparticles (AuNPs) for fluorescent/X-ray computed tomography.
Biochem/physiol Actions
A rhodamine analog useful in Pgp efflux assays. Has been used to characterize kinetics of MRP1- mediated efflux.
Features and Benefits
Powerful dye.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
56226R412783697
Rhodamine 6G analytical standard
Supelco
56226
Rhodamine 6G
description
Dye content 99 %
description
analytical standard
description
Dye content ~95 %
description
suitable for fluorescence, BioReagent
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 99%
composition
-
composition
Dye content, ~95%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
λmax
524 nm
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamine 6G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
989-38-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?