402982
Lead(II) oxide
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
10 mmHg ( 0 °C)
assay
≥99.0%
form
powder, crystals or chunks
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
impurities
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH
8-9 (20 °C, 100 g/L)
mp
886 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
cation traces
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES string
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Kidney,Blood
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?