Merck
86139
Docusate sodium salt
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
Synonyma:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H37NaO7S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
444.56
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.0% (TLC)
form
sheet
mol wt
444.56 g/mol
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤1% loss on drying, 110 °C (HV)
solubility
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1,146 g/cm3 at 27,4 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in methanol
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
Application
Forms reverse micelles in hydrocarbon solvents; Suitable for the solubilization of the major myelin transmembrane proteolipid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
hcodes
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)