Hlavní dokumenty
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
Synonyma:
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
114.14
FEMA Number:
4205
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.694
NACRES:
NA.21
organoleptic:
rum; tomato; fruity; ethereal
grade:
FG
food allergen:
no known allergens
grade
FG
Quality Level
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
rum; tomato; fruity; ethereal
SMILES string
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
InChI key
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)