Přeskočit na
545996
Seleno-L-cystine
95%, for peptide synthesis
Synonyma:
(R,R)-3,3′-Diseleno-bis(2-aminopropionic acid), L-Selenocystine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 960,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CO2HCH(NH2)CH2(Se)2CH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
334.09
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1969559
2 740,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Seleno-L-cystine, 95%
Quality Segment
assay
95%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −28°, c = 1 in NaOH
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
224.5-229.5 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Application
Seleno-L-cystine can be used for the synthesis of:
  • Biologically active selenol compounds.
  • Non-natural selenylated diamino acids.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
30200C760296738
L-Cystine ≥99.7% (TLC)
Sigma-Aldrich
30200
L-Cystine
L-Cystine from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
C7602
L-Cystine
description
95%
description
≥99.7% (TLC)
description
from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
≥95.0% (H-NMR)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
assay
95%
assay
≥99.7% (TLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥95.0% (H-NMR)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
224.5-229.5 °C (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
mp
-
optical activity
[α]20/D −28°, c = 1 in NaOH
optical activity
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?