Hlavní dokumenty
W455530
Sigma-Aldrich
Dihydrogalangal acetate
≥95%, FG
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H16O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.26
FEMA Number:
4555
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.946
NACRES:
NA.21
organoleptic:
pungent; spicy
grade:
FG
food allergen:
no known allergens
grade
FG
Quality Level
reg. compliance
EU 1334/2008& 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥95%
application(s)
flavors and fragrances
food allergen
no known allergens
organoleptic
pungent; spicy
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)