M6680
Se-(Methyl)selenocysteine hydrochloride
≥95% (TLC)
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥95% (TLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.C[Se]C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2Se.ClH/c1-8-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
JMPVTFHGWJDSDV-DFWYDOINSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.