Přeskočit na
80135
Diisodecyl phthalate
Selectophore, ≥99.0%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 170,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H46O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
446.66
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
NACRES:
NB.61
EC Number:
247-977-1
Beilstein/REAXYS Number:
2171889
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥99.0% (sum of isomers, GC), ≥99.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.486
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=C(OCCCCCCCC(C)C)C1=C(C(OCCCCCCCC(C)C)=O)C=CC=C1
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
InChI key
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Diisodecyl phthalate (DIDP) is a dialkyl or aryl/alkyl diesters of phthalic acid that belongs to phthalate group. It is mostly used as a plasticizer in the manufacturing of PVC membrane electrodes.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
DIDP is used to quantify the analyte in urban stormwater, stormwater sediment, and snow samples by electrochemical and chromatography methods.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
424468.1473280030
description
Selectophore, ≥99.0%
description
analytical standard
description
for synthesis
description
Selectophore
form
liquid
form
-
form
liquid
form
viscous liquid (clear)
refractive index
n20/D 1.486
refractive index
n20/D 1.477-1.481
refractive index
-
refractive index
-
product line
Selectophore
product line
-
product line
-
product line
Selectophore
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
-
description
for ion-selective electrodes
density
0.965 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
density
0.985 g/mL at 20 °C (lit.)
assay
≥99.0% (sum of isomers, GC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisodecyl phthalate
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
527.0 °F - closed cup
flash_point_c
275.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
26761-40-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Stehen auf der Flasche die Referenzwerte für DIN 75201 Verfahren A (Reflektometerwert) und Verfahren B (gravimetrischer Wert)? Gibt es ein Verfallsdatum?
    1 answer
    1. Unfortunately, this product is intended for use in ion selective electrodes and is not certified or tested for use in DIN 75201 testing.