P9327
Potassium chloride solution
0.075 M, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyma:
Potassium chloride for cell culture
About This Item
Doporučené produkty
sterility
sterile-filtered
Quality Level
product line
BioXtra
form
solution
concentration
0.075 M
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Ještě jste nenalezli správný produkt?
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
related product
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?