Merck
60138
Potassium chloride solution
conductance standard C acc. to ISO 7888, 0.001 M KCl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
KCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
74.55
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
concentration
0.001 M KCl
conductivity
0.147 mS/cm at 25 °C
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
format
single component solution
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Conductivity solution for regular verification of conductivity meters.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride solution
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)