Hlavní dokumenty
NIST2636A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2636a, nominal 250 umol/mol
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of cylinder
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
air monitoring
environmental
format
mixture
General description
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 2636A_cert
SRM 2636A_SDS
Other Notes
Certified for the analytes listed below.
Carbon monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total hydrocarbon
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)