Hlavní dokumenty
388505
Sigma-Aldrich
Carbon-13C monoxide
≥99 atom % 13C, ≤6 atom % 18O
Synonyma:
13C Labeled carbon monoxide
About This Item
Lineární vzorec:
13CO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
29.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
isotopic purity
≥99 atom % 13C
≤6 atom % 18O
Quality Level
assay
99% (CP)
mp
−207 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[13C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-OUBTZVSYSA-N
Application
Important basic building block for 13C labeled compounds. Also employed in astrophysical science and radiation chemistry.
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 320 psig for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Recommended products
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
recommended
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Astronomy and Astrophysics, 291, 250-250 (1994)
The Astrophysical Journal, 436, 203-203 (1994)