Hlavní dokumenty
486116
Sigma-Aldrich
Carbon-12C monoxide-16O
13C and 18O depleted, 99.95 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
12C16O
Molekulová hmotnost:
27.99
EC Number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99.9 atom % 12C
99.95 atom % 16O
form
gas
mass shift
depleted
InChI
1S/CO/c1-2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Packaging
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Recommended products
The use of a brass regulator is recommended.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)