655007
Carbon-13C monoxide-18O Gas
99 atom % 18O, 99 atom % 13C
About This Item
Doporučené produkty
isotopic purity
99 atom % 13C
99 atom % 18O
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[13C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+1,2+2
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-RGIGPVFXSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)