418072
Carbon-12C monoxide
99.95 atom % 12C
About This Item
Doporučené produkty
description
13C-depleted
Quality Level
isotopic purity
99.95 atom % 12C
assay
99% (CP)
bp
-191.5 °C (lit.)
mp
-205 °C (lit.)
mass shift
depleted
SMILES string
[12C-]#[O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i1+0
InChI key
UGFAIRIUMAVXCW-IGMARMGPSA-N
Související kategorie
Packaging
Recommended products
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
control valve
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Heart
Storage Class
2A - Gases
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?