Hlavní dokumenty
NIST2258
BDE 209 in 2,2,4-Trimethylpentane
NIST®SRM®
Synonyma:
Decabromodiphenyl ether solution, Decabromodiphenyl oxide
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12Br10O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
959.17
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
packaging
pkg of 6 g
manufacturer/tradename
NIST®
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Brc1c(Br)c(Br)c(Oc2c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c2Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C12Br10O/c13-1-3(15)7(19)11(8(20)4(1)16)23-12-9(21)5(17)2(14)6(18)10(12)22
InChI key
WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
10.4 °F - closed cup
flash_point_c
-12 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)