NIST2262
Chlorinated biphenyl cogeners in isooctane
NIST® SRM® 2262
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
Quality Level
packaging
pkg of 5 x 1.2 mL
manufacturer/tradename
NIST®
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Související kategorie
General description
SRM 2262_cert
SRM 2262_SDS
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)