Key Documents
73709
Supelco
(±)-γ-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Synonyma:
γ-HBCD, (1RS,2RS,5RS,6SR,9SR,10RS)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H18Br6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
641.70
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
mp
208-214 °C
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H]1Br
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)