Přeskočit na
117277
Bis(4-bromophenyl) ether
99%
Synonyma:
4-Bromophenyl ether
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 700,00 Kč
8 775,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(BrC6H4)2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
328.00
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-090-7
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
8 775,00 Kč
Ceníková cena11 700,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
bp
338-340 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
YAWIAFUBXXPJMQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis-(4-bromophenyl)-ether has been used in the preparation of 4-[4′-(diethoxyphosphoryl)phenoxy]phenyl-phosphonic acid diethyl ester.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
B65209211443519642
description
99%
description
99%
description
98%
description
96%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
96%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
-
form
solid
mp
61-63 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
mp
-
bp
338-340 °C (lit.)
bp
305 °C (lit.)
bp
233 °C (lit.)
bp
-
functional group
bromo
functional group
phenoxy, bromo
functional group
bromo
functional group
bromo, phenyl
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)