Merck
L4632
Lithium dodecyl sulfate
≥98.5% (GC)
Synonyma:
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11OSO3Li
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-058-2
Beilstein/REAXYS Number:
5186718
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
mol wt
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium dodecyl sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)