Přejít k obsahu
L5901
Lithium dodecyl sulfate
BioXtra, ≥98.5% (GC)
Synonyma:
Dodecyl lithium sulfate, Dodecyl sulfate lithium salt, Lauryl sulfate lithium salt, Lithium lauryl sulfate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)11OSO3Li
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.33
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-058-2
Beilstein/REAXYS Number:
5186718
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
272.33 g/mol
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.2% free acid
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
100-123 °C
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
density
1.17 g/cm3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, phosphate (PO43-): ≤0.0001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
<0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, <0.1 at 280 in H2O at 0.1 M
SMILES string
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Anionic detergent that may be used in place of SDS for electrophoresis in cold conditions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium dodecyl sulfate
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)