H8000
L-Histidine
≥99% (TLC), ReagentPlus®
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Histidine, ReagentPlus®, ≥99% (TLC)
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
282 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.