53319
L-Histidine
≥99.5% (NT), BioUltra
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, NSC 137773
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
L-Histidine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −39±1°, c = 2% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
color
white
pH
7.0-8.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
282 °C (dec.) (lit.)
~285 °C (dec.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
application(s)
detection
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
InChI key
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.