Merck
A5131
L-Arginine monohydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H14N4O2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.66
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
214-275-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Arginine monohydrochloride, reagent grade, ≥98% (HPLC), powder
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
>235 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Application
L-Arginine monohydrochloride has been used to study the effects of amino acids in promoting food consumption in Drosophila melanogaster. It has also been used to develop a non-invasive chronic pancreatitis model of rat.
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
L-Arginine is a semi-essential amino acid. This dibasic amino acid acts as a precursor for creatinine and is a natural constituent of most of the dietary proteins.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine monohydrochloride
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)