Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 7 880,00 Kč |
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 880,00 Kč | |
0.14 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 19 100,00 Kč |
3 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 21 500,00 Kč |
5 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 29 700,00 Kč |
10 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 54 000,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 123 200,00 Kč |
O této položce
7 880,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
solubility
water: 730 g/L at 20 °C
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): 16.5-17.1%, sulfate (SO42-): ≤200 ppm
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤10 ppm, NH4+: ≤200 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, L-Arginine monohydrochloride Emprove® Expert is suitable for high-risk applications.
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP | description - | description not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) food and beverages |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency - | agency USP/NF, meets EP testing specifications, meets JP testing specifications, meets USP testing specifications | agency - |
| form solid | form crystalline powder | form powder | form - |
| assay 98.5-101.0% dry basis (perchloric acid titration) | assay ≥98.5% | assay 98.5-101.0% | assay - |
| density 1.42 g/cm3 at 20 °C | density 1.42 g/cm3 at 20 °C | density 1.42 g/cm3 at 20 °C | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line TraceCERT® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc